Learn More
1-bromo-3-méthyl-2-butène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.60€ - 242.00€
Identifiants chimiques
CAS | 870-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.04 |
Numéro MDL | MFCD00000242 |
Clé InChI | LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide |
CID PubChem | 70092 |
Nom IUPAC | 1-bromo-3-méthylbut-2-ène |
SMILES | CC(=CCBr)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10105850
|
Thermo Scientific Acros
307410100 |
10 g |
65.60€
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15254704
|
Thermo Scientific Acros
307410500 |
50 g |
242.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
870-63-3 | |
149.04 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
70092 | |
CC(=CCBr)C |
C5H9Br | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
1-bromo-3-méthylbut-2-ène |
Spécification
1-Bromo-3-methyl-2-butene | |
870-63-3 | |
100.0 | |
1.2700g/mL | |
32°C | |
95% min. (ex Br) (Argentometry) | |
C5H9Br | |
1.4890 to 1.4910 | |
1.27 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-méthylbut-2-ène | |
149.04 | |
149.04 | |
Liquide |
96% | |
95.0 | |
Jaune ou marron | |
82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
BrCH2CH=C(CH3)2 | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
CC(=CCBr)C | |
silver wool | |
70092 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-799-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.