Learn More
1-bromo-3-méthyl-2-butène, 90+ %, stab. à l’argent, Thermo Scientific Chemicals
55.10€ - 855.00€
Identifiants chimiques
CAS | 870-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.031 |
Numéro MDL | MFCD00000242 |
Clé InChI | LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide |
CID PubChem | 70092 |
Nom IUPAC | 1-bromo-3-méthylbut-2-ène |
SMILES | CC(=CCBr)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13388.09 |
10 g |
55.10€
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11445383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13388.18 |
50 g |
210.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13388.30 |
250 g |
855.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-3-methyl-2-butene is considered as a source of 3,3-dimethylallyl group and used in the preparation of natural products. It is also employed in the synthesis of base-modified pyrimidine nucleosides. Further, it is used in the preparation of (±)-eldanolide, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan and (±)-fumagillin, an antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-3-méthyl-2-butène est considéré comme une source de groupe 3,3-diméthylallyle et utilisé dans la préparation de produits naturels. Il est également utilisé dans la synthèse de nucléotides pyrimidiques modifiés à la base. De plus, il est utilisé dans la préparation de (±)-eldanolide, 1-(3,3-diméthylallyl)-L-tryptophane et (±)-fumarilline, un antibiotique isolé de l’Aspergillus fumigatus.
Solubilité
Non miscible à l’eau
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
870-63-3 | |
149.031 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
70092 | |
CC(=CCBr)C |
C5H9Br | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
1-bromo-3-méthylbut-2-ène |
Spécification
1-Bromo-3-methyl-2-butene | |
870-63-3 | |
135°C | |
Pungent | |
1.4895 | |
UN2920 | |
Light sensitive | |
Immiscible with water | |
CC(=CCBr)C | |
149.031 | |
149.03 |
stabilized with silver | |
1.281 | |
32°C (90°F) | |
C5H9Br | |
MFCD00000242 | |
1420778 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-méthylbut-2-ène | |
70092 | |
≥90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P374-P380-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-799-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only