Learn More
1-bromo-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.96€ - 154.77€
Identifiants chimiques
CAS | 577-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.01 |
Numéro MDL | MFCD00007045 |
Clé InChI | ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro |
CID PubChem | 11341 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2-nitrobenzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10096293
|
Thermo Scientific Acros
150350050 |
5 g |
31.96€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10417930
|
Thermo Scientific Acros
150350250 |
25 g |
57.39€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10081800
|
Thermo Scientific Acros
150351000 |
100 g |
154.77€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
577-19-5 | |
202.01 | |
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N | |
11341 | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007045 | |
2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro | |
1-bromo-2-nitrobenzène |
Spécification
1-Bromo-2-nitrobenzene | |
577-19-5 | |
100.0 | |
261.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007045 | |
2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro | |
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-nitrobenzène | |
11341 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
40.0°C to 43.0°C | |
>110°C | |
Flacon en verre | |
BrC6H4NO2 | |
05, I, 247 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br | |
202.01 | |
202.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-409-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9040450
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-2-nitrobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only