Learn More
1-bromo-2-méthylnaphthalène, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
37.80€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2586-62-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.10 |
Numéro MDL | MFCD00003871 |
Clé InChI | CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl |
CID PubChem | 75754 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2-méthylnaphtalène |
SMILES | CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05093.09 |
10 g |
37.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05093.18 |
50 g |
103.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-2-methylnaphthalene is used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry. Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngm levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-2-méthylnaphtalène est utilisé comme composé d’essai pour la détermination des hydrocarbures halogénés à l’état de traces par chromatographie en phase liquide supercritique et spectrométrie de masse au plasma induite par micro-ondes. L’extinction par phosphorescence dynamique du 1-bromo-2-méthylnaphtalène sans désoxygénation a été utilisée pour la détection sélective du Cu(II) à des niveaux ngm.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2586-62-1 | |
221.10 | |
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N | |
75754 | |
CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
C11H9Br | |
MFCD00003871 | |
naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl | |
1-bromo-2-méthylnaphtalène |
Spécification
1-Bromo-2-methylnaphthalene | |
1.428 | |
>110°C (230°F) | |
1.649 | |
2042531 | |
Not miscible in water. | |
CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br | |
221.10 | |
221.1 | |
Technique |
2586-62-1 | |
295°C to 296°C | |
C11H9Br | |
MFCD00003871 | |
naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl | |
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-méthylnaphtalène | |
75754 | |
90% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 219-966-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only