Learn More
1-bromo-2-chloroéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479473
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-chloroéthane a été utilisé dans la synthèse régio- et diastéréosélective de 2-alkylidenetrahydrofuranes. Le 1-bromo-2-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (7 g/l [20°C]). Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-04-0
Formule moléculaire C2H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.408
Numéro MDL MFCD00000962
Clé InChI IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
CID PubChem 7849
ChEBI CHEBI:19032
Nom IUPAC 1-bromo-2-chloroéthane
SMILES C(CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-chloroethane
Point de fusion -18°C
Densité 1.726
Point d’ébullition 106°C to 107°C
Point d’éclair None
Odeur Sweet
Formule linéaire ClCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.49
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 605265
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform.
Poids de la formule 143.42
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-chloroethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromo-2-chloroethane