Learn More
1-bromo-2-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 496.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3355-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.988 |
Numéro MDL | MFCD00190233 |
Clé InChI | LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne |
CID PubChem | 2756862 |
Nom IUPAC | 1-bromobut-2-yne |
SMILES | CC#CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20134.06 |
5 g |
154.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20134.14 |
25 g |
496.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-2-butyne is used in the preparation of six to eight annulated ring compounds in reaction with indoles and pseudopterane (±)-Kallolide B, which is a marine natural product. Further, it acts as a precursor in the preparation of axially chiral teranyl compounds, alkylation of L-tryptophan methyl ester, 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride and mono-propargylated diene derivative. In addition to this, it is also used in the synthesis of isopropylbut-2-ynylamine, allenylcyclobutanol derivatives, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane, allenylindium and axially chiral teranyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-2-butyne sert à la préparation de six à huit composés cycliques annulaires en réaction avec les indoles et le pseudoptérane (+/-)-Kallolide B, qui est un produit naturel marin. De plus, il agit comme précurseur dans la préparation de composés teranyl chiraux axialement, l’alkylation de l’ester méthylique de L-tryptophane, du chlorure de sulfonyle de 4-butynylxybenzène et du dérivé diène mono-propargylé. En outre, il sert également à la synthèse de l’isopropylbut-2-ynylamine, des dérivés allénylcyclobutanol, de l’allyl-[4-(but-2-ylyloxy)phényl]sulfane, de l’allénylindium et des composés téranyles axialement chiraux.
Solubilité
Miscible à l’acétonitrile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3355-28-0 | |
132.988 | |
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N | |
2756862 | |
CC#CCBr |
C4H5Br | |
MFCD00190233 | |
1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne | |
1-bromobut-2-yne |
Spécification
1-Bromo-2-butyne | |
1.519 | |
36°C (96°F) | |
1.508 | |
UN1993 | |
Air Sensitive | |
Miscible with acetonitrile. | |
CC#CCBr | |
132.988 | |
132.99 |
3355-28-0 | |
123°C to 125°C | |
C4H5Br | |
MFCD00190233 | |
605306 | |
1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne | |
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromobut-2-yne | |
2756862 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only