Learn More
1-Boc-indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.80€ - 180.00€
Identifiants chimiques
CAS 75400-67-8
Formule moléculaire C13H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD02093939
Clé InChI OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
CID PubChem 3532980
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358546
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17601.03
1 g
51.80€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11368546
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17601.06
5 g
180.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
75400-67-8
217.27
OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
3532980
C13H15NO2
MFCD02093939
1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
1-Boc-indole
1.07
C13H15NO2
MFCD02093939
1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
217.27
217.27
75400-67-8
113°C to 114°C (0.2 mmHg)
1.543
4674239
OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 1H-indole-1-carboxylate
3532980
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C