Learn More
1-BOC-3-iodoazetidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
45.41€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 254454-54-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14INO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 283.11 |
Numéro MDL | MFCD09752821 |
Clé InChI | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate |
CID PubChem | 11000522 |
Nom IUPAC | tert-butyl-3-iodoazétidine-1-carboxylate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
254454-54-1 | |
283.11 | |
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N | |
11000522 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
C8H14INO2 | |
MFCD09752821 | |
1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate | |
tert-butyl-3-iodoazétidine-1-carboxylate |
Spécification
1-BOC-3-iodoazetidine | |
94% min. (GC) | |
C8H14INO2 | |
1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 | |
283.11 | |
283.1 |
254454-54-1 | |
Flacon en verre | |
MFCD09752821 | |
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl-3-iodoazétidine-1-carboxylate | |
11000522 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-Boc-3-iodoazetidine, 95%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only