Learn More
1-BOC-3-(bromométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15219766
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253176-93-1
Formule moléculaire C9H16BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 250.14
Numéro MDL MFCD16556174
Clé InChI PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
CID PubChem 53350331
Nom IUPAC Tert-butyle3-(bromométhyl)azétidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-3-(bromomethyl)azetidine
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.13
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.