Learn More
(+ / -)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472270
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186550-13-0
Formule moléculaire C9H19N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.26
Numéro MDL MFCD01861220
Clé InChI CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Synonyme 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
CID PubChem 2756370
Nom IUPAC (3R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidin-3-aminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densité 1.022
Indice de réfraction 1.471
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 186.25
Pourcentage de pureté 96%