Learn More
1-(benzyloxycarbonyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.80€ - 722.00€
Identifiants chimiques
CAS 31166-44-6
Formule moléculaire C12H17N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 221.28
Numéro MDL MFCD00274317
Clé InChI CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
CID PubChem 643495
Nom IUPAC 4-[(benzyloxy)carbonyl]piperazin-1-ium
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432428
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56008.AA
5 mL
66.80€
5mL
15442428
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56008.AC
25 mL
264.00€
25mL
15452428
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56008.AE
100 mL
722.00€
100mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
31166-44-6
221.28
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
643495
O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
C12H17N2O2
MFCD00274317
1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
4-[(benzyloxy)carbonyl]piperazin-1-ium
Spécification
1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
1.142
C12H17N2O2
MFCD00274317
1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
221.28
220.27
31166-44-6
158°C to 161°C (1.4 mmHg)
1.546
179500
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
4-[(benzyloxy)carbonyl]piperazin-1-ium
643495
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante