Learn More
1-Benzyl-3-hydroxyperidine, 99 %, Thermo Scientific™
43.60€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS 14813-01-5
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD00023734
Clé InChI UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
CID PubChem 85773
Nom IUPAC 1-benzylpiperidin-3-ol
SMILES OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319145
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16375.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11329145
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16375.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
14813-01-5
191.27
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
85773
OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
C12H17NO
MFCD00023734
1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
1-benzylpiperidin-3-ol
Spécification
1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
1.056
>110°C (230°F)
1.548
135964
1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
191.27
191.27
14813-01-5
140°C to 142°C (6 mmHg)
C12H17NO
MFCD00023734
Hygroscopic
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
1-benzylpiperidin-3-ol
85773
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 238-881-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante