Learn More
1-benzothiophén-3-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
93.40€ - 361.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5381-24-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.22 |
Numéro MDL | MFCD02682007 |
Clé InChI | UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene |
CID PubChem | 2776342 |
SMILES | OCC1=CSC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10581682
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12309DA |
1 g |
93.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10215224
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12309EA |
10 g |
361.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
5381-24-8 | |
164.22 | |
UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N | |
2776342 |
C9H8OS | |
MFCD02682007 | |
benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene | |
OCC1=CSC2=CC=CC=C12 |
Spécification
1-Benzothiophen-3-ylmethanol | |
96.5 | |
97% | |
C9H8OS | |
benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene | |
OCC1=CSC2=CC=CC=C12 | |
164.22 | |
164.23 |
5381-24-8 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD02682007 | |
UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N | |
(1-benzothiophen-3-yl)methanol | |
2776342 | |
97% |