Learn More
1-Aza-18-crown-6, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
1-Aza-18-crown-6 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-Aza-18-couronne-6 est utilisée comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofonctionnels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
La 1-Aza-18-couronne-6 est utilisée comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofonctionnels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Aza-18-crown-6 |
Point de fusion | 46°C to 49°C |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 1074079 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Synonyme | 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 263.33 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Aza-18-crown-6
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Aza-18-crown-6