Learn More
1-Aza-15-crown-5, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15447947
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
1-Aza-15-crown-5 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofuctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Aza-15-couronne-5 est utilisé comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofuctionnalisés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66943-05-3
Formule moléculaire C10H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 219.281
Numéro MDL MFCD00075465
Clé InChI BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
CID PubChem 544820
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétraoxa-13-azacyclopentadécane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aza-15-crown-5
Quantité 5 g
Beilstein 971959
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 219.28
Pourcentage de pureté 97%