Learn More
1-Chlorhydrate d’aminohydantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.30€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2827-56-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5N3O2·ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.55 |
Clé InChI | WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride |
CID PubChem | 12472963 |
Nom IUPAC | 1-aminoimidazolidine-2,4-dione ; chlorhydrate |
SMILES | C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11956251
|
Thermo Scientific Acros
442050050 |
5 g | Flacon en verre |
46.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11966251
|
Thermo Scientific Acros
442050250 |
25 g | Flacon en verre |
156.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2827-56-7 | |
151.55 | |
1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride | |
1-aminoimidazolidine-2,4-dione ; chlorhydrate |
C3H5N3O2·ClH | |
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N | |
12472963 | |
C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl |
Spécification
1-Aminohydantoin hydrochloride | |
97.5 | |
201.0°C to 205.0°C | |
Authentique | |
C3H5N3O2·ClH | |
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N | |
1-aminoimidazolidine-2,4-dione ; chlorhydrate | |
12472963 | |
98% |
2827-56-7 | |
100.0 | |
Jaune | |
97.5 to 102.5% (Argentometry) | |
1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride | |
C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl | |
151.55 | |
151.55 | |
Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only