Learn More
Chlorhydrate de 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.41€ - 248.00€
Identifiants chimiques
CAS | 127946-77-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.564 |
Numéro MDL | MFCD04114063 |
Clé InChI | PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832 |
CID PubChem | 14586363 |
Nom IUPAC | 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile ; chlorhydrate |
SMILES | C1CC1(C#N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15447675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
250 mg | N/A | ||||||
11312349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27288.03 |
1 g |
77.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27288.06 |
5 g |
248.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
127946-77-4 | |
118.564 | |
PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N | |
14586363 | |
C1CC1(C#N)N.Cl |
C4H7ClN2 | |
MFCD04114063 | |
1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832 | |
1-aminocyclopropane-1-carbonitrile ; chlorhydrate |
Spécification
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride | |
∽220°C (decomposition) | |
MFCD04114063 | |
1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832 | |
C1CC1(C#N)N.Cl | |
118.564 | |
118.56 |
127946-77-4 | |
C4H7ClN2 | |
UN3439 | |
PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-aminocyclopropane-1-carbonitrile ; chlorhydrate | |
14586363 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only