Learn More
1-Allylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.40€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS 1123-34-8
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.226
Numéro MDL MFCD00021403
Clé InChI ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol
CID PubChem 79145
Nom IUPAC 1-prop-2-énylcyclohexan-1-ol
SMILES C=CCC1(CCCCC1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11459366
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19066.88
2.5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11469366
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19066.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1123-34-8
140.226
ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N
79145
C=CCC1(CCCCC1)O
C9H16O
MFCD00021403
1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol
1-prop-2-énylcyclohexan-1-ol
Spécification
1-Allylcyclohexanol
C9H16O
1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol
C=CCC1(CCCCC1)O
140.226
140.22
1123-34-8
MFCD00021403
ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N
1-prop-2-énylcyclohexan-1-ol
79145
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante