Learn More
1-Adamantaneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219163
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17768-41-1
Formule moléculaire C11H20N
Poids moléculaire (g/mol) 166.29
Numéro MDL MFCD00074750
Clé InChI XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine
CID PubChem 86625
Nom IUPAC 1-adamantylméthanamine
SMILES [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanemethylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 85.0°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5127 to 1.5147
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.93
Poids de la formule 165.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide