Learn More
Chlorure dʼacide 1-adamantanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.40€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS 2094-72-6
Formule moléculaire C11H15ClO
Poids moléculaire (g/mol) 198.69
Numéro MDL MFCD00074724
Clé InChI MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
CID PubChem 98915
Nom IUPAC adamantane-1-chlorure de carbonyle
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10754081
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
152480050
5 g Flacon en verre
43.40€
5g
10081840
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
152480250
25 g Flacon en verre
132.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2094-72-6
198.69
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
98915
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
C11H15ClO
MFCD00074724
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
adamantane-1-chlorure de carbonyle
Spécification
1-Adamantanecarboxylic acid chloride
2094-72-6
100.0
Blanc
>112°C
97%
MFCD00074724
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
adamantane-1-chlorure de carbonyle
98915
97%
97%
96.0
48.0°C to 52.0°C
135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Authentique
C11H15ClO
02,15
Solubility in water: may decompose
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
198.69
198.69
Solide cristallin
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-252-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride