Learn More
Chlorhydrate de 1-adamantanamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.70€ - 688.00€
Identifiants chimiques
CAS 665-66-7
Formule moléculaire C10H18ClN
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Numéro MDL MFCD00074723
Clé InChI WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
CID PubChem 64150
ChEBI CHEBI:2619
Nom IUPAC adamantan-1-amine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410613
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12699.14
25 g
52.70€
25g
11420613
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12699.22
100 g
180.00€
100g
11430613
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12699.36
500 g
688.00€
500g
Description
Description
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 1-adamantanamine est utilisé dans le traitement prophylactique ou symptomatique de la grippe A. Il est également utilisé comme agent antiparkinsonien, pour traiter des réactions pyramidales supplémentaires et pour la névralgie post-septique. Il est également utilisé avec un antagoniste de récepteur NMDA.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), l’éthanol (38 mg/ml à 25°C), le chloroforme (1:18), le DMSO (38 mg/ml à 25°C) et le méthanol
Remarques
Hygroscopique. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
665-66-7
187.71
WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
64150
adamantan-1-amine;chlorhydrate
C10H18ClN
MFCD00074723
amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
CHEBI:2619
[H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
1-Adamantanamine hydrochloride
360°C
MFCD00074723
14374
Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol
[H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
187.71
CHEBI:2619
99%
665-66-7
C10H18ClN
4198854
amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
adamantan-1-amine;chlorhydrate
64150
187.71
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Nocif en cas d'ingestion
Toxicité aiguë (category 4)
missing translation for 'einecsNumber' : 211-560-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AU4375000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.