Learn More
1-Adamantanamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
53.30€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 768-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.25 |
Numéro MDL | MFCD00074732 |
Clé InChI | DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel |
CID PubChem | 2130 |
ChEBI | CHEBI:2618 |
Nom IUPAC | adamantan-1-amine |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10142764
|
Thermo Scientific Acros
160470050 |
5 g | Flacon en verre |
53.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051694
|
Thermo Scientific Acros
160470250 |
25 g | Flacon en verre |
173.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
Solubility
Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Notes
Use only in a chemical fume hood. Keep away from sources of ignition. Incompatible with oxidizing agent.
Identifiants chimiques
768-94-5 | |
151.25 | |
DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N | |
2130 | |
adamantan-1-amine |
C10H17N | |
MFCD00074732 | |
amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel | |
CHEBI:2618 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N |
Spécification
1-Adamantanamine | |
95 | |
208.0°C | |
Authentique | |
C10H17N | |
15, 368 | |
Solubility in water: sparingly soluble | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N | |
151.25 | |
CHEBI:2618 | |
96% |
768-94-5 | |
100 | |
Blanc à crème | |
0.96 | |
MFCD00074732 | |
amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel | |
DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-1-amine | |
2130 | |
151.25 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Nocif en cas d'ingestion, Peut irriter les voies respiratoires, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Toxicité aiguë (category 4), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 212-201-2
- 1-Adamantanamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.