Learn More
1-Adamantanamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.90€ - 501.00€
Identifiants chimiques
CAS | 768-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.253 |
Numéro MDL | MFCD00074732 |
Clé InChI | DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel |
CID PubChem | 2130 |
ChEBI | CHEBI:2618 |
Nom IUPAC | adamantan-1-amine |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15403867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30076.06 |
5 g |
58.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15413867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30076.14 |
25 g |
178.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15423867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30076.22 |
100 g |
501.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’1-adamantanamine agit comme catalyseur dans la réaction de Strecker énantiosélective des imines phosphinoyles. Elle est également utile dans la fabrication des dérivés d’adamantane, c’est-à-dire le chlorhydrate d’amantadine. Elle est utilisée dans l’industrie pharmaceutique comme antiviral et comme médicament antiparkinsonien.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
À utiliser uniquement dans une hotte chimique filtrante. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec l’agent oxydant.
Identifiants chimiques
768-94-5 | |
151.253 | |
DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N | |
2130 | |
adamantan-1-amine |
C10H17N | |
MFCD00074732 | |
amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel | |
CHEBI:2618 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N |
Spécification
1-Adamantanamine | |
∼200°C (sublimation) | |
MFCD00074732 | |
Soluble in organic solvents. Insoluble in water. | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N | |
151.253 | |
CHEBI:2618 | |
98% |
768-94-5 | |
C10H17N | |
amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel | |
DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-1-amine | |
2130 | |
151.25 |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Nocif en cas d'ingestion, Peut irriter les voies respiratoires, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Toxicité aiguë (category 4), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 212-201-2
missing translation for 'rtecsNumber' : YD1925000
missing translation for 'tsca' : Oui
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.