Learn More
1'-acétonaphthone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10215041
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 941-98-0
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00004013
Clé InChI QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
CID PubChem 13663
Nom IUPAC 1-naphtalén-1-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1'-Acetonaphthone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1190g/mL
Point d’ébullition 302.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7COCH3
Indice de réfraction 1.6270 to 1.6290
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 1.119
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1'-Acetonaphthone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.