Learn More
1,9-dibromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 80.80€
Identifiants chimiques
CAS | 4549-33-1 |
---|---|
Clé InChI | WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b |
CID PubChem | 20677 |
Nom IUPAC | 1,9-dibromonane |
SMILES | C(CCCCBr)CCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10068721
|
Thermo Scientific Acros
112870050 |
5 g |
29.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10088741
|
Thermo Scientific Acros
112870250 |
25 g |
80.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
4549-33-1 | |
nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b | |
1,9-dibromonane |
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N | |
20677 | |
C(CCCCBr)CCCCBr |
Specifications
1, 9-Dibromononane | |
4549-33-1 | |
100.0 | |
1.4000g/mL | |
>112°C | |
96% min. (GC) | |
C9H18Br2 | |
1.4950 to 1.497 | |
1.4 | |
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N | |
1,9-dibromonane | |
20677 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
285°C to 288°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
Br(CH2)9Br | |
01, 166 | |
nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b | |
C(CCCCBr)CCCCBr | |
286.04 | |
286.04 | |
Liquide |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 224-913-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only