Learn More
1,9-dibromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416877
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-33-1
Formule moléculaire C9H18Br2
Poids moléculaire (g/mol) 286.051
Numéro MDL MFCD00000279
Clé InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
CID PubChem 20677
Nom IUPAC 1,9-dibromonane
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Dibromononane
Densité 1.41
Point d’ébullition 285°C to 288°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire Br(CH2)9Br
Indice de réfraction 1.4965
Quantité 10 g
Beilstein 1737598
Poids de la formule 286.06
Pourcentage de pureté 97%