Learn More
1,8-Diazafluorèn-9-one, Thermo Scientific Chemicals
302.00€ - 874.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54078-29-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.18 |
Clé InChI | FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one |
CID PubChem | 725961 |
SMILES | C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15730909
|
Thermo Scientific Acros
461310010 |
1 g |
302.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15740909
|
Thermo Scientific Acros
461310050 |
5 g |
874.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
54078-29-4 | |
182.18 | |
9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one | |
C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1 |
C11H6N2O | |
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N | |
725961 |
Spécification
1,8-Diazafluoren-9-one | |
229.0°C to 233.0°C | |
9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one | |
C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1 | |
725961 |
54078-29-4 | |
C11H6N2O | |
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N | |
182.18 | |
182.18 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only