Learn More
1,8-Diaminooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10783455
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 373-44-4
Formule moléculaire C8H22Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 217.18
Numéro MDL MFCD00008248
Clé InChI ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
CID PubChem 24250
ChEBI CHEBI:73112
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Diaminooctane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 54.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 165g/mL
Point d’ébullition 225.0°C to 226.0°C
Point d’éclair 115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)8NH2
Quantité 500 g
Beilstein 04, 271
Informations sur la solubilité Solubility in water: 575g/L (20°C).
Nom IUPAC octane-1,8-diamine
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline solidifiée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diaminooctane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.