Learn More
1,8-Diaminooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS | 373-44-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H22Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.18 |
Numéro MDL | MFCD00008248 |
Clé InChI | ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 |
CID PubChem | 24250 |
ChEBI | CHEBI:73112 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10664952
|
Thermo Scientific Acros
112310250 |
25 g | Flacon en verre |
29.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10122810
|
Thermo Scientific Acros
112311000 |
100 g | Flacon en verre |
78.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10783455
|
Thermo Scientific Acros
112315000 |
500 g | Flacon en verre |
257.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
373-44-4 | |
217.18 | |
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N | |
24250 | |
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] |
C8H22Cl2N2 | |
MFCD00008248 | |
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 | |
CHEBI:73112 |
Spécification
1, 8-Diaminooctane | |
97.5 | |
50.0°C to 54.0°C | |
165g/mL | |
115°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)8NH2 | |
04, 271 | |
Solubility in water: 575g/L (20°C). | |
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] | |
217.18 | |
CHEBI:73112 | |
98% |
373-44-4 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
225.0°C to 226.0°C | |
Authentique | |
C8H22Cl2N2 | |
MFCD00008248 | |
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 | |
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N | |
octane-1,8-bis(aminium) dichlorure | |
24250 | |
144.26 | |
Masse cristalline solidifiée |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Porter
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-764-3
- 1,8-Diaminooctane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.