Learn More
1,7-Diaminoheptane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10080910
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-19-5
Formule moléculaire C7H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.24
Numéro MDL MFCD00008246
Clé InChI PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
CID PubChem 69533
Nom IUPAC heptane-1,7-diamine
SMILES NCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 7-Diaminoheptane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 26°C to 30°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 223°C to 225°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)7NH2
Quantité 5 g
Beilstein 04, 271
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,7-Diaminoheptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.