Learn More
1,6-Hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10427310
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-11-8
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Clé InChI XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
CID PubChem 12374
ChEBI CHEBI:43078
Nom IUPAC hexane-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Hexanediol
Acidité 0.1 mg KOH/g max.
Point de fusion 40.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 253.0°C to 260.0°C
Point d’éclair 147°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.457
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,484
Merck Index 15,4728
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether
Viscosité 30 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons cireux