Learn More
1,6-Hexanediamine, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10604782
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Clé InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CID PubChem 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Hexanediamine
Point de fusion 38.0°C to 41.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 204.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)6NH2
Quantité 500 g
Beilstein 04,269
Merck Index 15,4727
Informations sur la solubilité Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99.5+%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion