Learn More
1,6-Diisocyanatohexane, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.10€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 822-06-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.20 |
Numéro MDL | MFCD00002047 |
Clé InChI | RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester |
CID PubChem | 13192 |
ChEBI | CHEBI:53578 |
Nom IUPAC | 1,6-diisocyanatohexane |
SMILES | O=C=NCCCCCCN=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10336130
|
Thermo Scientific
115190250 |
25 g | Flacon en verre |
28.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10408260
|
Thermo Scientific Acros
115191000 |
100 g | Flacon en verre |
39.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772623
|
Thermo Scientific Acros
115190010 |
1 kg | Flacon en verre |
150.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
822-06-0 | |
168.20 | |
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N | |
13192 | |
1,6-diisocyanatohexane |
C8H12N2O2 | |
MFCD00002047 | |
hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester | |
CHEBI:53578 | |
O=C=NCCCCCCN=C=O |
Spécification
1, 6-Diisocyanatohexane | |
822-06-0 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
255.0°C | |
Authentique | |
C8H12N2O2 | |
1.4510 to 1.4530 | |
04, II, 711 | |
hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester | |
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N | |
1,6-diisocyanatohexane | |
13192 | |
168.19 | |
Liquide |
99+% | |
99.0 | |
-67°C | |
1.0400g/mL | |
130°C | |
99% min. (GC) | |
OCN(CH2)6NCO | |
MFCD00002047 | |
1.04 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,acetone,toluene,,ethyl acetate,chlorobenzene,very soluble in ether | |
O=C=NCCCCCCN=C=O | |
168.20 | |
CHEBI:53578 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Nocif
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-485-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MO1740000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,6-Diisocyanatohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only