Learn More
1,6-dibromohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.70€ - 419.00€
Identifiants chimiques
CAS | 629-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.97 |
Numéro MDL | MFCD00000272 |
Clé InChI | SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane |
CID PubChem | 12368 |
Nom IUPAC | 1,6-dibromohexane |
SMILES | C(CCCBr)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10182900
|
Thermo Scientific Acros
112811000 |
100 mL | Flacon en verre |
35.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10469210
|
Thermo Scientific Acros
112815000 |
500 mL | Flacon en verre |
92.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924491
|
Thermo Scientific Acros
112810025 |
2.5 L | Flacon en verre |
419.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
629-03-8 | |
243.97 | |
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N | |
12368 | |
C(CCCBr)CCBr |
C6H12Br2 | |
MFCD00000272 | |
hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane | |
1,6-dibromohexane |
Spécification
1,6-Dibromohexane | |
629-03-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
243.0°C | |
Authentique | |
C6H12Br2 | |
1.5056 to 1.5076 | |
01,145 | |
hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane | |
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N | |
1,6-dibromohexane | |
12368 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-2.0°C | |
1.5800g/mL | |
110°C | |
98% | |
Br(CH2)6Br | |
MFCD00000272 | |
1.58 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C(CCCBr)CCBr | |
243.97 | |
243.97 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :Consulter
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-067-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MO1515000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,6-Dibromohexane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only