Learn More
1,6-Diaminohexane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479080
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,6-diaminohexane est principalement utilisé comme monomère pour fabriquer du nylon 6-6. Son dérivé hexaméthylène diisocyanate (HDI) est utilisé dans la production de polyuréthane. Il agit comme agent de réticulation dans les résines époxy. D’autres applications incluent des revêtements, des lubrifiants et des produits de traitement de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éther, l’alcool et le benzène.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les chlorures acides, le dioxyde de carbone et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6H16N2
Numéro MDL MFCD00008243
Clé InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CID PubChem 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diaminohexane
Point de fusion 39°C to 43°C
Densité 0.84
pH 12.4
Point d’ébullition 199°C to 204°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2N(CH2)6NH2
Quantité 500 g
Numéro UN UN2280
Beilstein 1098307
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,4695
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMILES C(CCCN)CCN
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,6-Diaminohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,6-Hexanediamine