Learn More
1-(6-chloro-1,3-benzothiazol-2 -yl)hydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 199.66 |
Pourcentage de pureté | 97% |