Learn More
1,5-diphénylcarbazone, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
Spécification
CAS | 538-62-5 |
Point de fusion | 153°C |
Couleur | Orange |
Conditionnement | Cuve en verre |
Formule moléculaire | C13H12N4O |
Numéro MDL | 3024 |
Quantité | 10 g |
Synonyme | 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea |
Clé InChI | ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2 |