Learn More
1,5-dibromopentane 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10357950
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-24-0
Formule moléculaire C5H10Br2
Poids moléculaire (g/mol) 229.94
Numéro MDL MFCD00000268
Clé InChI IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
CID PubChem 8100
Nom IUPAC 1,5-dibromopentane
SMILES C(CCBr)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Dibromopentane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -34°C
Densité 1.6800g/mL
Point d’ébullition 224°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)5Br
Indice de réfraction 1.5112 to 1.5132
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 131
Gravité spécifique 1.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 229.94
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Dibromopentane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.