Learn More
1,5-dibromo-3-méthylpentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
80.20€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4457-72-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.97 |
Numéro MDL | MFCD00039200 |
Clé InChI | YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g |
CID PubChem | 138258 |
Nom IUPAC | 1,5-dibromo-3-méthylpentane |
SMILES | CC(CCBr)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20521.06 |
5 g |
80.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20521.14 |
25 g |
321.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,5-dibromo-3-méthylpentane est utilisé comme réactif chimique, intermédiaire pharmaceutique, recherche pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
Identifiants chimiques
4457-72-1 | |
243.97 | |
YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N | |
138258 | |
CC(CCBr)CCBr |
C6H12Br2 | |
MFCD00039200 | |
3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g | |
1,5-dibromo-3-méthylpentane |
Spécification
1,5-Dibromo-3-methylpentane | |
1.58 | |
101°C (214°F) | |
BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br | |
MFCD00039200 | |
Insoluble in water. | |
CC(CCBr)CCBr | |
243.97 | |
243.98 |
4457-72-1 | |
233°C | |
C6H12Br2 | |
1.508 | |
3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g | |
YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-dibromo-3-méthylpentane | |
138258 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante