Learn More
1,5-Diaminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10685142
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-94-2
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008239
Clé InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
CID PubChem 273
ChEBI CHEBI:18127
Nom IUPAC pentane-1,5-diamine
SMILES NCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Diaminopentane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)5NH2
Indice de réfraction 1.4570 to 1.463
Quantité 25 mL
Beilstein 04, 266
Merck Index 15, 1614
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide