Learn More
1,5-Diaminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
97.20€ - 410.00€
Identifiants chimiques
CAS | 462-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.18 |
Numéro MDL | MFCD00008239 |
Clé InChI | VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p |
CID PubChem | 273 |
ChEBI | CHEBI:18127 |
Nom IUPAC | pentane-1,5-diamine |
SMILES | NCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11456226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23039.06 |
5 g |
97.20€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11466226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23039.14 |
25 g |
410.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,5-diaminopentane est principalement utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les chlorures acides, les acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
462-94-2 | |
102.18 | |
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N | |
273 | |
pentane-1,5-diamine |
C5H14N2 | |
MFCD00008239 | |
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p | |
CHEBI:18127 | |
NCCCCCN |
Spécification
1, 5-Diaminopentane | |
9°C | |
178°C to 180°C | |
C5H14N2 | |
1.4585 | |
UN2735 | |
14,1609 | |
Soluble in water. | |
NCCCCCN | |
102.18 | |
CHEBI:18127 | |
98% |
462-94-2 | |
0.873 | |
0.98 | |
H2N(CH2)5NH2 | |
MFCD00008239 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p | |
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N | |
pentane-1,5-diamine | |
273 | |
102.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POLYAMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-329-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only