Learn More
1,5-Diaminoanthraquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
76.28€ - 215.07€
Identifiants chimiques
CAS | 129-44-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H10N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.246 |
Numéro MDL | MFCD00001226 |
Clé InChI | VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358 |
CID PubChem | 8513 |
Nom IUPAC | 1,5-diaminoanthracène-9,10-dione |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18840.14 |
25 g |
76.28€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18840.22 |
100 g |
215.07€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,5-Diaminoanthraquinone (DAAQ) may be used in the preparation of vertical nanowire arrays. It may be used in the synthesis of poly(1,5-diaminoanthraquinone) (PDAA) particles, via chemically oxidative polymerization of DAAQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,5-diaminoanthraquinone (DAAQ) peut être utilisé dans la préparation de réseaux de nanofils verticaux. Il peut être utilisé dans la synthèse de particules poly(1,5-diaminoanthraquinone) (pdaA) par polymérisation chimiquement oxydative de DAAQ.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
129-44-2 | |
238.246 | |
VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N | |
8513 | |
C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N |
C14H10N2O2 | |
MFCD00001226 | |
1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358 | |
1,5-diaminoanthracène-9,10-dione |
Spécification
1,5-Diaminoanthraquinone | |
∼320°C (decomposition) | |
C14H10N2O2 | |
1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358 | |
VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-diaminoanthracène-9,10-dione | |
8513 | |
97% |
129-44-2 | |
Odorless | |
MFCD00001226 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N | |
238.246 | |
238.25 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-947-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only