Learn More
1,5-Bis(méthylamino)-3-oxapentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifica
Nom chimique ou matériau | 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane |
Couleur | Jaune |
Densité | 0.8720g/mL |
Point d’ébullition | 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3 |
Indice de réfraction | 1.4370 to 1.4390 |
Quantité | 5 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.