Learn More
1-(4-méthylphényl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
84.30€ - 291.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39593-08-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.26 |
Numéro MDL | MFCD00040737 |
Clé InChI | ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-methylphenyl piperazine, 1-p-tolyl piperazine, 1-p-tolyl-piperazine, 1-4-methylphenyl-piperazine, 1-4-methyl phenyl piperazine, 1-p-tolylpiperazine, acmc-1adtx, 4-methylphenyl piperazine, 4-4-methylphenyl piperazine, 1-4-methyl-phenyl-piperazine |
CID PubChem | 83113 |
Nom IUPAC | 1-(4-méthylphényl)pipérazine |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712073
|
Thermo Scientific Acros
370830050 |
5 g | Flacon en verre |
84.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10722073
|
Thermo Scientific Acros
370830250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39593-08-3 | |
176.26 | |
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N | |
83113 | |
CC1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
C11H16N2 | |
MFCD00040737 | |
1-4-methylphenyl piperazine, 1-p-tolyl piperazine, 1-p-tolyl-piperazine, 1-4-methylphenyl-piperazine, 1-4-methyl phenyl piperazine, 1-p-tolylpiperazine, acmc-1adtx, 4-methylphenyl piperazine, 4-4-methylphenyl piperazine, 1-4-methyl-phenyl-piperazine | |
1-(4-méthylphényl)pipérazine |
Spécification
1-(4-Methylphenyl)piperazine | |
97.5 | |
29°C to 34°C | |
Authentique | |
C11H16N2 | |
1-4-methylphenyl piperazine, 1-p-tolyl piperazine, 1-p-tolyl-piperazine, 1-4-methylphenyl-piperazine, 1-4-methyl phenyl piperazine, 1-p-tolylpiperazine, acmc-1adtx, 4-methylphenyl piperazine, 4-4-methylphenyl piperazine, 1-4-methyl-phenyl-piperazine | |
CC1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 | |
176.26 | |
176.26 | |
Faible fusion de solide |
39593-08-3 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00040737 | |
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-méthylphényl)pipérazine | |
83113 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 254-534-6
- 1-(4-Methylphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.