Learn More
1-(4-méthylphényl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.00€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS | 536-50-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.194 |
Numéro MDL | MFCD00016860 |
Clé InChI | JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol |
CID PubChem | 10817 |
Nom IUPAC | 1-(4-méthylphényl)éthanol |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11476390
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20832.03 |
1 g |
27.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486390
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20832.06 |
5 g |
93.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496390
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20832.14 |
25 g |
344.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(4-Methylphenyl)ethanol serves as a component of the essential oil from some plants in the ginger family. It is also used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-(4-méthylphényl)éthanol est un composant de l’huile essentielle de plantes de la famille du gingembre. Il sert également d’aromatisant.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les agents réducteurs puissants. Stocker dans un endroit frais.
Identifiants chimiques
536-50-5 | |
136.194 | |
JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N | |
10817 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(C)O |
C9H12O | |
MFCD00016860 | |
1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol | |
1-(4-méthylphényl)éthanol |
Spécification
1-(4-Methylphenyl)ethanol | |
0.987 | |
107°C (225°F) | |
1.523 | |
1857562 | |
1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol | |
JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-méthylphényl)éthanol | |
10817 | |
97% |
536-50-5 | |
218°C to 220°C | |
C9H12O | |
MFCD00016860 | |
14,3237 | |
Slightly miscible with water. | |
CC1=CC=C(C=C1)C(C)O | |
136.194 | |
136.2 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-637-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DO4565000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only