Learn More
1-(4-Méthylbenzoyl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
120.00€ - 372.00€
Identifiants chimiques
CAS 59746-40-6
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.258
Numéro MDL MFCD00996306
Clé InChI QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
CID PubChem 721203
Nom IUPAC (4-méthylphényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15442468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56037.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15432468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56037.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
59746-40-6
189.258
QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
721203
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
C12H15NO
MFCD00996306
1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
(4-méthylphényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
Spécification
1-(4-Methylbenzoyl)pyrrolidine
C12H15NO
1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
189.258
189.25
59746-40-6
MFCD00996306
QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
(4-méthylphényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
721203
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante