Learn More
1-(4-méthoxybenzyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(4-méthoxybenzyl)pipérazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1-(4-méthoxybenzyl)pipérazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Methoxybenzyl)piperazine |
Point de fusion | 32°C to 36°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 1-4-methoxybenzyl piperazine, 1-4-methoxyphenyl methyl piperazine, piperazine,1-4-methoxyphenyl methyl, 1-4-methoxy-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl methyl, 4-methoxy-1-piperazinylmethyl benzene, 1-4-methoxybenzyl-piperazine, 1-4-methoxybenzyl piperazine #, piperazine, 1-4-methoxybenzyl, 1-4-methoxy-phenylmethyl piperazine |
Poids de la formule | 206.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Solide |