Learn More
1-(4-Fluoro-3-méthoxyphényl)éthanol,95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15424807
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870849-56-2
Formule moléculaire C9H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.183
Numéro MDL MFCD08062372
Clé InChI OGBGGCJKDXCBGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanol, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,4-fluoro-3-methoxy-a-methyl
CID PubChem 24721520
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-3-méthoxyphényl)éthanol
SMILES CC(C1=CC(=C(C=C1)F)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.18
Pourcentage de pureté 95%