Learn More
1-(4-Éthoxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific™
27.40€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS 52067-36-4
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD08062382
Clé InChI GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
CID PubChem 13891147
Nom IUPAC 1-(4-éthoxyphényl)éthanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15403857
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30052.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15413857
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30052.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15423857
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30052.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
52067-36-4
166.22
GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
13891147
CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
C10H14O2
MFCD08062382
1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
1-(4-éthoxyphényl)éthanol
Spécification
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
46°C to 47°C
MFCD08062382
GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
1-(4-éthoxyphényl)éthanol
13891147
98%
52067-36-4
C10H14O2
1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
166.22
166.22
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante