Learn More
1,4-dithio-DL-thréitol, pour l’électrophorèse, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15440377
1,4-dithio-DL-thréitol, pour l’électrophorèse, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440377
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15440377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64545.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent for preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dithio-DL-thréitol est utilisé comme agent protecteur pour empêcher l’oxydation des groupes thiols et comme réactif pour la réduction des groupes disulfures dans les protéines. Il est utilisé pour étudier la fonction alpha-cétoglutarate déshydrogénase, les cofacteurs de flavine dans les protéines et les fractions protéiques impliquées dans la réduction du peroxyde. Il est également utile pour stabiliser les enzymes contenant du sulfhydryle.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le chloroforme, l’éther diéthylique, l’acétone, l’éther et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air et à la chaleur. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3483-12-3
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithio-DL-threitol
Point de fusion 40°C to 43°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 125°C to 130°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Beilstein 1719757
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,3376
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre
Nom du produit
1,4-dithio-DL-thréitol, pour l’électrophorèse, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >